Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel PharmaPicker
The V4A Stainless Steel PharmaPicker is for sampling very small quantities of highly potent, expensive or active powders for analysis.
708.00€
Specifica
Product Type PharmaPicker
Materiale Stainless Steel (V4A)
Autoclavabile Si
Include Collection Cylinder
Tipo di maniglia T-shape
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10274524
Vedere i documenti
Buerkle™
5346-1000
0.1 to 1.2 mL
708.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-09-2025
Aggiungi al carrello
11703949
Vedere i documenti
Buerkle™
5346-2000
1.25 to 2.50 mL
708.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For sampling very small quantities of highly potent, expensive or active powders for analysis. The smallest sample quantities from 0.1 ml to 2.5 ml can be collected with the PharmaPicker. By simply exchanging the volume tip in the collection cylinder for 0.1–1.2 ml or 1.25–2.5 ml, the sampling volume is modified.
Specifica
Specifica
PharmaPicker
Si
T-shape
Small Quantities of Powder
Stainless Steel (V4A)
Collection Cylinder
Electro-polished
60 cm