Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel Novartos Uno Pharma Zone Samplers (Triple-Sample)
For Unit-Dose-Sampling. It is now possible to withdraw a triple-sample without inserting the lance repeatedly into the bulk material.
2500.00€ - 2710.00€
Specifica
Product Type | Powder Sampler |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17220584
|
Buerkle™
5358-0630 |
600 mm |
2500.00€
Pezzo |
|
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17240584
|
Buerkle™
5358-1030 |
1000 mm |
2620.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17250584
|
Buerkle™
5358-1430 |
1400 mm |
2710.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- The sample inserts fit precisely and can easily be replaced
- Inserts are available in volumes from 0 to 4.0mL
- The insertion depths can easily be read from the laser-engraved depth scale
- Stainless steel AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
- Groove-free and hand-polished
- 25 mm Ø
Specifications
Powder Sampler | |
Stainless Steel | |
Autoclavable |
Please order inserts separately!
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.