Learn More
BUCHI V-300 Vacuum Pump
A quiet and chemically resistant PTFE diaphragm pump. It is optimally suited to work with the I-300 / I-300 Pro Controllers for Rotavapors and parallel evaporators SyncorePlus and Multivapor.
3555.00€ - 6595.00€
Specifica
Tipo di pompa Diaphragm Pump
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
15541280
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
11V300110
Vacuum Pump V-300, Woulff Bottle (Without Interface), and Secondary Condenser with Insulation
4635.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-08-2025
Aggiungi al carrello
15591280
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
11V300300
Vacuum Pump V-300, I-300 Pro Interface with Woulff Bottle
6595.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-08-2025
Aggiungi al carrello
15435885
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
11V300100
Vacuum Pump V-300, Woulff Bottle
3555.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
15561280
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
11V300200
Vacuum Pump V-300, Woulff bottle, I-300 interface
5585.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Quiet operation thanks to speed regulation
  • Unattended operation in combination with Interface I-300 / I-300 Pro when combined with optional level sensor for secondary condenser that alerts potential overflow of the receiving flask
  • High chemical resistance due to the use of high quality materials
  • Increased lifetime thanks to speed-controlled operation in conjunction with the optional Interface I-300 / I-300 Pro
  • Easy visual detection of condensate and particles due to transparent front panel
  • Seamless plug and play integration into:
    • A speed-controlled vacuum system with Interface I-300 / I-300 Pro
    • A fully automated BUCHI Rotavapor R-300 system including all process parameters
Certifications
CE/CSA/CUS
Warranty
1 Year
Specifica
Specifica
Diaphragm Pump