Learn More
BUCHI V-180 Vacuum Pump
The Vacuum Pump V-180 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
2235.00€ - 4930.00€
Specifica
Vuoto max 10 mbar
Tipo di motore Brushless DC
Dimensioni (L x P x A) 207 x 185 x 238 mm
Profondità (sistema metrico) 207 mm
Materiale PTFE
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
30000617
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
11V180000
Vacuum Pump
2235.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-07-2025
Aggiungi al carrello
30000613
Vedere i documenti
BUCHI
11V180001
Vacuum Pump, Secondary V Condenser with Insulation
3455.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-07-2025
Aggiungi al carrello
30000640
Vedere i documenti
BUCHI
11V180010
Vacuum Pump, Woulff Bottle
2440.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-07-2025
Aggiungi al carrello
30000623
Vedere i documenti
BUCHI
11V180011
Vacuum Pump, Woulff Bottle, Secondary V Condenser with Insulation
3655.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-07-2025
Aggiungi al carrello
30000631
Vedere i documenti
BUCHI
11V180100
Vacuum Pump, I-80 Controller
2935.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-07-2025
Aggiungi al carrello
30000636
Vedere i documenti
BUCHI
11V180101
Vacuum Pump, I-80 Controller, Secondary V Condenser with Insulation
4120.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-07-2025
Aggiungi al carrello
30000650
Vedere i documenti
BUCHI
11V180110
Vacuum Pump, I-80 Controller, Woulff Bottle
3105.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-07-2025
Aggiungi al carrello
30000624
Vedere i documenti
BUCHI
11V180111
Vacuum Pump, I-80 Controller, Woulff Bottle, Secondary V Condenser with Insulation
4315.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-07-2025
Aggiungi al carrello
30000618
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
11V180200
Vacuum Pump, I-180 Controller
3555.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-07-2025
Aggiungi al carrello
30000630
Vedere i documenti
BUCHI
11V180201
Vacuum Pump, I-180 Controller, Secondary V Condenser with Insulation
4735.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-07-2025
Aggiungi al carrello
30000698
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
11V180210
Vacuum Pump, I-180 Controller, Woulff Bottle
3750.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-07-2025
Aggiungi al carrello
30000694
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
11V180211
Vacuum Pump, I-180 Controller, Woulff Bottle, Secondary V Condenser with Insulation
4930.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Effective vacuum source for limited budgets
  • Small footprint saves valuable laboratory space
  • Light weight and compact design with removable carrying handle
  • High up time due to low maintenance
  • Accurate vacuum regulation thanks to optional interface
  • Maximum longevity due to robust and stable design and Integrated ECO2 mode
  • On/off-regulated by the Interface I-180, optimally suited to work with Rotavapor R-80
  • Includes silencer and 2 m of vacuum tubing
Specifica
Specifica
10 mbar
207 x 185 x 238 mm
PTFE
32 to 57 dBA
1.5 m⊃3/hr.
238 mm
185 mm
IP21
Rotary Evaporation
Ambient
100/240 V
Brushless DC
207 mm
V-180
180 W
50/60 Hz
207 mm
Oilless Diaphragm Pump
2
1
Rotary Evaporator