Learn More
UVP Supporti per lampada
Allows easy and comfortable hands free operation of UV lamps
54.50€ - 188.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | EL-series UV lamp |
---|---|
Quantità confezione | 1 Ea. |
Product Type | Lamp Stand |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Modello | Price | Quantity & Availability | ||||||
12611732
|
UVP
18-0063-01 |
J-138 |
188.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11786812
|
UVP
98-0016-03 |
J-129 |
134.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11718231
|
UVP
98-0020-03 |
J-124 |
54.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Description
Allows easy and comfortable hands free operation of UV lamps
- Alloggiamento: versioni con alloggiamento in metallo con rivestimento a polvere antigraffio o alloggiamento in plastica
- Per il funzionamento della lampada a mani libere
Specifications
EL-series UV lamp | |
1 Ea. | |
Lamp Stand |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
UVP Supporti per lampada