Learn More
Uvex™ Unilite Thermo Safety Gloves
Robust hand protection for cold working conditions
13.85€ - 14.50€
Specifica
Certificazione/Conformità | 388:2016 (3 1 3 1 X), 511 (0 1 0), 388 (3 2 3 1) |
---|---|
Area rivestita | Palm and fingertips |
Coating Material | Polymer |
Colore | Black |
Finitura esterna | Smooth |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15387132
|
Uvex™
6059310 |
10 |
13.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15317142
|
Uvex™
6059308 |
8 |
14.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15327142
|
Uvex™
6059309 |
9 |
13.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Specifica
388:2016 (3 1 3 1 X), 511 (0 1 0), 388 (3 2 3 1) | |
Polymer | |
Smooth | |
Elastane | |
Work at low temperatures, refrigerated warehouses, and forklift truck driving | |
Acrylic/ new wool |
Palm and fingertips | |
Black | |
Ambidestri | |
Cold-resistant Gloves | |
Knit |