Learn More
uvex Occhiali protettivi I-vo 9160 Uvex™
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Colore telaio:
Black, Gray
Blue, Gray
Blue, Orange
Nero/Grigio
Lens Tint:
Brown
Clear
Gray
Trasparente
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Wraparound style spectacle with excellent field of vision
- Straight side arms grip the side of the head not behind the ears. Provides a secure comfortable, slip free wear
- Combines hard/soft components - increased comfort around sensitive nose, brow and ear areas
- Fully adjustable side arms enables wearer to achieve individual fit for better protection and comfort
- 100% UV protection and metal free
Specifica
Specifica
Lens Coating | Anti-fog |
Lens Tint | Clear |
Product Type | Protective Eyewear I-vo 9160 |
Colore telaio | Blue, Gray |
N. per confezione | 1 ciasc. |
Materiale | Polycarbonate |
Monouso | Reusable |
Lens Material | Policarbonato |
Materiale del telaio | Plastic |
UV Protection | UV400 |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
uvex Occhiali protettivi I-vo 9160 Uvex™ >