Learn More
uvex C500 Foam Cut Protection Gloves
The uvex C500 series sets standards regarding protection, comfort, flexibility, tactility and economy. This high-tech safety glove combines all of these qualities with the highest level of cut protection, level 5/C. The uvex C500 foam is especially suitable for dry or slightly damp working conditions.
20.15€ - 24.65€
Specifica
Coating Material | HPE |
---|---|
Hand | Ambidestri |
Latex Free | Sì |
Product Type | Cut-resistant Gloves |
Temperature (Metric) Max | 100°C |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17290421
|
uvex
6049406 |
6 |
20.15€
1 paio |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15307052
|
uvex
6049407 |
7 |
22.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15317052
|
uvex
6049408 |
8 |
24.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15327052
|
uvex
6049409 |
9 |
24.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15387042
|
uvex
6049410 |
10 |
24.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15397042
|
uvex
6049411 |
11 |
22.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Specifica
HPE | |
Sì | |
100°C |
Ambidestri | |
Cut-resistant Gloves |