Learn More
Greiner Bio-One UV-Star™ 384-well Microplate Flat Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Used for measuring protein concentration at 280nm.
Marca:  Greiner Bio-One 781801
Codice prodotto. 10545492
  • 878.74€ / pezzi 40
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Used for nucleic acid determinations at 260nm/280nm
  • DMSO-resistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
16 x 24
Clear
384
Non-sterile
Rounded Square
4800 x g (swinging bucket rotor)
10
Yes
Without Lid
Not Autoclavable
Cycloolefin Copolymer
15 to 110 μL
131 μL
Yes
40
40/Cs.
-80° to +40°C