Learn More
Vilber Lourmat™ UV Lamp Stand
Rich and robust table stand for ultraviolet lamps 4/8 W.
Marca: Vilber Lourmat™ 9130-2003-1
123.96 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Stand for UV lamps 4/8W
- Double wavelength lamp
- 254/365 nm Intensity
- Lamp 2 x 6 W
- M, 2 table stand
Specifica
UV Lamp Stand | |
Stand for UV lamps 4/8W | |
4/8w UV lamp |