Learn More
Fisherbrand™ UV Lamp, Dual Wavelength
Used as a method of purification. Fisher Scientific™ UV Lamp, Dual Wavelength can be used in combination with other methods to reduce microbial reproduction in purified water.
371.00€ - 383.00€
Specifica
Descrizione 185/254nm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
15449689
Vedere i documenti
Fisherbrand™
RAUV135B1
Accu100
383.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-12-2025
Aggiungi al carrello
15469689
Vedere i documenti
Fisherbrand™
RAUV357B1
Accu500
371.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-12-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use with Accu100 and Accu500 Ultrapure Water Systems
  • Prevents microbial reproduction
Specifica
Specifica
185/254nm