Learn More
UTP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | UTP3 |
---|---|
Concentrazione | 0.24 mg/mL |
Applicazioni | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898714
|
Proteintech
18886-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16888714
|
Proteintech
18886-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Mediates apoptosis and actin stress fiber dissolution.Specifica
UTP3 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q6AXX4, Q9JI13, Q9NQZ2 | |
305258, 57050, 65961 | |
UTP3 Fusion Protein Ag13454 | |
Primary | |
-20°C | |
UTP3 |
0.24 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CRL1, CRLZ1, Disrupter of silencing SAS10, SAS10, UTP3, UTP3 homolog | |
Utp3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |