Learn More
Memmert™ USB User-ID Stick (with User-ID Licence) for SN750plus
USB User-ID Stick prevents undesired manipulation by unauthorized third parties.
Marca:  Memmert™ SN750plusB33170
Codice prodotto. 17528735
  • 246.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Oven-linked authorization licence (User-ID-program) on Memory-stick
  • Prevents undesired manipulation by unauthorised third parties
  • When reordering please specify serial number (only for units with TwinDISPLAY)
Specifica
Specifica
SN750plus Sterilizer
USB Stick
User ID Licence
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Memmert™ USB User-ID Stick (with User-ID Licence) for SN750plus > For Use With: SN750plus