Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uracil, 99+% Codice prodotto.: 15199193
Thermo Scientific Chemicals Uracil, 99+%
Codice prodotto. 15199193 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
2.5 kg, Plastic bottle, 2.50kg
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 15199193
Marca: Thermo Scientific Chemicals 157300025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 66-22-8 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66-22-8
Formula molecolare C4H4N2O2
Molecular Weight (g/mol) 112.09
Numero MDL MFCD00006016
InChI Key ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar xVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 1174
ChEBI CHEBI:17568
IUPAC Name 1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES O=C1NC=CC(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico Uracil
Absorbance 0.81 to 0.85 (A250/A260), 0.18 to 0.22 (A280/A260)
Punto di fusione 335.0°C
Colore White to Yellow
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 2.5 kg
Beilstein 24,312
Indice di Merck 15,10035
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: very slightly soluble in water (ca 0.25% at 20° c), soluble in alkalies, practically insoluble in alcohol and ether
Spettrofotometria 98.0 to 102.0% (lambda max. 260nm, pH 7), molar absorptivity 8200 +/- 2%, on dry basis
Peso formulazione 112.09
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lottoA0473169 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/06/2025 Codice prodotto157300025,157305000,157300250,157301000
Numero di lottoA0458692 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/01/2024 Codice prodotto157300025,157305000,157300250,157301000
Numero di lottoA0451570 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Codice prodotto157300025,157305000,157300250,157301000
Numero di lottoA0452546 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/04/2023 Codice prodotto157300025,157305000,157300250,157301000
Numero di lottoA0393088 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Codice prodotto157300025,157305000,157300250,157301000
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Uracil, 99+% >