Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uracil, 99+%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Uracil |
Absorbance | 0.81 to 0.85 (A250/A260), 0.18 to 0.22 (A280/A260) |
Punto di fusione | 335.0°C |
Colore | White to Yellow |
Perdita all'essiccatura | 0.5% max. (105°C, 5 hrs) |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% min. (HPLC) |
Imballaggio | Plastic bottle |
Quantità | 100 g |
Beilstein | 24,312 |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Uracil, 99+% >