Learn More
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Drawer Racks
Fisherbrand inventory control racks are ideal for all cold storage application. They fit all standard types of upright ULT freezers.
129.00€ - 197.00€
Specifica
Product Type | Drawer Rack |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (applicazione) | Standard 2 in. Cryoboxes |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Upright ULT Freezer |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15729549
|
Fisherbrand™
UFD-332 |
9 (2in.) boxes | 419 x 181 x 140 mm |
129.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15739549
|
Fisherbrand™
UFD-342 |
12 Boxes (2 in.) | 419 x 240 x 140 mm |
180.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15749549
|
Fisherbrand™
UFD-352 |
15 (2in.) boxes | 419 x 300 x 140 mm |
180.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15759549
|
Fisherbrand™
UFD-442 |
16 (2in.) boxes | 559 x 240 x 140 mm |
182.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15769549
|
Fisherbrand™
UFD-452 |
20 (2in.) boxes | 559 x 300 x 140 mm |
191.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15779549
|
Fisherbrand™
UFD-462 |
24 (2in.) boxes | 559 x 359 x 140 mm |
197.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15789549
|
Fisherbrand™
UFD-542 |
20 (2in.) boxes | 679 x 240 x 140 mm |
189.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Holds standard cryoboxes
- Drawers offer easy-access to the boxes
- Made of high quality stainless steel
Specifica
Drawer Rack | |
Stainless Steel | |
Standard 2 in. Cryoboxes | |
Upright ULT Freezer |