Learn More
Miele Professional™ Cesto superiore
Cesto superiore A 102 regolabile in altezza per supporto ottimale di inserti
Marca: Miele Professional™ 12645600
434.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Altezza di carico 205 +/- 30 mm, largh. 475 mm, prof. 443 mm
- Con braccio irroratore integrato
Specifica
Cesto superiore | |
acciaio inox | |
528 mm | |
527 mm |
acciaio inox | |
PG 8583/PG8593 | |
206 mm |