Learn More
Kinesis™ Stainless-Steel Tubing 0.020 in.OD 0.005 in.ID
Seamless, precut stainless steel tubing is specially prepared for the exacting requirements of todays analyses
11.41€ - 12.75€
Specifica
Tipo Tubing
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Overall Length (Metric) Diametro (sistema metrico) interno Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Overall Length (Metric) Diametro (sistema metrico) interno Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
10752527
Vedere i documenti
Kinesis™
U-128
20 cm 0.175 mm Stainless Steel (316) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
13000910
Vedere i documenti
Kinesis™
02011-36
5 cm 1.0 mm Stainless Steel (316)
11.41€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-10-2025
Aggiungi al carrello
13050920
Vedere i documenti
Kinesis™
02011-51
10 cm 0.125 mm Stainless Steel (316)
12.07€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Stainless steel is naturally self-passivating, forming an oxidation layer on newly created surfaces. Idex Heath & Science Scientific takes extra steps to ensure the chemical resistance of the stainless steel tubing by manually passivating before and after the tubing is cut into specified lengths.
  • Precut 316 stainless steel tubing:
  • Ends are machine cut and polished
  • Edges are deburred inside and outside
  • Tubing is passivated
  • Inside is flushed with reagent-grade isopropanol
  • Color-coded banding for easy identification of the inner diameter
  • All stainless-steel tubing longer than 1m is coiled
Specifica
Specifica
Tubing