Learn More
Kinesis™ LuerTight™ Fittings: Tefzel
Convenience of quick connect and disconnect of a luer connection
6.70€ - 9.15€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) max 80°C
Materiale ETFE
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) interno Colore Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) interno Colore Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
13461299
Vedere i documenti
Kinesis™
P-624
0.05 in. Natural To Male 1/4-28 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13030380
Vedere i documenti
Kinesis™
02014-25
0.05 in. Black To Female M6
7.81€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
12997729
Vedere i documenti
Kinesis™
02014-03
0.04 in. Natural Female Luer x Female 1/4-28 Flat Bottom
8.55€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
12712954
Vedere i documenti
Kinesis™
P-628
0.04 in. Natural Female Luer x Female 1/4-28 Flat Bottom Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Convenience of quick connect and disconnect of a luer connection
  • Manufactured from inert polymers
Quick connect luer adapters are designed to connect any female luer to any male luer in a variety of applications. Use with male luer lock adapters for more secure connection.
Specifica
Specifica
80°C
ETFE