Learn More
Buerkle™ Uno Sampler
Buerkle™ Uno Sampler comes with one closed sample chamber for point sampling from a predetermined sampling depth.
621.00€ - 1015.00€
Specifica
Product Type | Sampler |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (V4A), PTFE |
Autoclavabile | Si |
Include | 1 Collection Chamber |
Tipo di maniglia | T-shape |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10616721
|
Buerkle™
5316-1055 |
55 cm |
621.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10228420
|
Buerkle™
5316-1085 |
85 cm |
692.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10780841
|
Buerkle™
5316-1150 |
150 cm |
1015.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Outer tube stainless steel AISI 316L (1.4404), sample chambers made of PTFE
- With colour coding system
- Smallest possible gap between the inner and the outer tube
- Easy cleaning, removable tip
- Colour coding (Multi and Uno sampler)
- Ultra-pure materials
- Excellent processing, robust model
Specifica
Sampler | |
Si | |
T-shape | |
DIN |
Stainless Steel (V4A), PTFE | |
1 Collection Chamber | |
17 mL | |
Ideal for Coarse Grains and Larger Quantities, Foodstuff |