Learn More
Thermo Scientific™ Universal Platform Clamps for MaxQ™ High Performance Orbital Shakers
Secure vessels using these universal platform clamps for orbital shakers.
Marca:  Thermo Scientific™ 236099
Codice prodotto. 10338922
  • 1306.50€ / Pezzo
The Academic Best Buy Book 2025
Usa il codice promozionale 25081 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Secure vessels using Thermo Scientific™ Universal Platform Clamps for MaxQ™ High Performance Orbital Shakers. With exceptional innovation, reliability and accuracy, these orbital shakers, platforms and accessories are the optimal choice for a busy lab.
Flask Clamp Starter Kit includes:
  • (1) microplate clamp
  • (2) 25mL flask clamps
  • (2) 50mL flask clamps
  • (2) 125mL flask clamps
  • (4) 250/300mL flask clamps
  • (4) 500mL flask clamps
  • (2) 1L flask clamps
  • (2) 2L flask clamps
  • Replacement screws
Note:
Replacement screws also available separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Flask Clamp Kit
Kit base di clip per beute per MaxQ 8000
Agitatori MaxQ 8000