Learn More
OHAUS™ Universal Platform
OHAUS™ Universal Platform designed to hold samples and laboratory glassware.
Marca: OHAUS™ 30400056
433.01 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- A variety of platform options are available to hold irregular samples or traditional flask clamps and tube racks
- Platforms can increase the amount of usable space for samples
- In some cases can be stacked to increase throughput and double sample capacity
- Tube racks and dimpled mats securely hold tubes in place
Spécification
Platform | |
24.00 in. | |
61 x 45.7 cm | |
61.00 cm | |
45.70 cm | |
Universal |
Stainless Steel | |
61.00 cm | |
24.00 in. | |
18.00 in. | |
Universal Platform, 61 X 46 cm, S/S |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
OHAUS™ Universal Platform > Dimensions (L x W): 61 x 45.7 cm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu