Learn More
OHAUS™ Universal Platform
OHAUS™ Universal Platform designed to hold samples and laboratory glassware.
Marca:  OHAUS™ 30400059
1255.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15712479
  • 1290.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • A variety of platform options are available to hold irregular samples or traditional flask clamps and tube racks
  • Platforms can increase the amount of usable space for samples
  • In some cases can be stacked to increase throughput and double sample capacity
  • Tube racks and dimpled mats securely hold tubes in place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Platform
36.00 in.
91.4 x 61 cm
91.40 cm
61.00 cm
Universal
Stainless Steel
91.40 cm
36.00 in.
24.00 in.
Universal Platform, 91 X 61 cm, S/S
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
OHAUS™ Universal Platform > Dimensions (L x W): 91.4 x 61 cm