Learn More
Corning™ Universal Fit Pipet Tips: Racked, Sterile
GREENER_CHOICE
Designed to assure a reliable fit with major brand pipetters
85.25€ - 111.77€
Specifica
Sterilità
Formato In rack
Stile punta Rotondo
Imballaggio Rack
Graduated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
10649321
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
4864
1 - 200 μl Incolore
85.25€
pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-11-2025
Aggiungi al carrello
10266721
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
9032
Da 100 a 1000 μl Blu
111.77€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-08-2025
Aggiungi al carrello
10766672
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
4860
1 to 200 μL Yellow
88.15€
pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-11-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • L'orifizio smussato aiuta a garantire un'erogazione precisa del liquido
  • 1–200 μl sono graduati a 10, 50 e 100 μl
  • I puntali da 100–1000 μl sono graduati a 250, 500, e 1000 μl
  • Sterili o non sterili a scelta
  • I puntali rack sono certificati privi di RNasi e DNasi e sono apirogeni
Specifica
Specifica
Rotondo
In rack
Rack
Polipropilene