Learn More
Fisherbrand™ Camici da laboratorio unisex in cotone
Polsini aperti per una vestibilità comoda e senza limitazioni
17.80€
Specifica
Product Type | General Purpose Lab Coat |
---|---|
Sesso | Unisex |
Materiale | Cotton |
Colore | White |
Tipo di chiusura | Snaps |
Codice del prodotto | Marca | Size | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15887101
![]() |
Fisherbrand™
19181592 |
Small | 44.1 in. |
17.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15897101
![]() |
Fisherbrand™
19181593 |
Medium | 44.9 in. |
17.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15807111
![]() |
Fisherbrand™
19181594 |
Large | 45.7 in. |
17.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15817111
![]() |
Fisherbrand™
19181595 |
X-Large | 46.5 in |
17.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15827111
![]() |
Fisherbrand™
19181596 |
2X-Large | 47.2 in. |
17.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15837111
![]() |
Fisherbrand™
19181597 |
3X-Large | 48.0 in. |
17.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Il polipropilene infrangibile è ideato espressamente per applicazioni in campo alimentare, lattiero-caseario e della produzione della birra.
- Tappi a vite in LDPE inclusi
- Labbro interno a tenuta per evitare la presenza di gocce tra le filettature
- Livello di sicurezza sterilità in base a ISO 11137: STERILE SAL 10-3
Specifica
General Purpose Lab Coat | |
Cotton | |
Snaps | |
Reusable | |
3 |
Unisex | |
White | |
Open | |
Non-sterile | |
Standard Pointed |