Learn More
Fisherbrand™ Unisex 65% Polyester/35% Cotton Laboratory Coats
In tessuto di policotone di qualità pre trattato mediante bagno. I camici da laboratorio Fisherbrand™ unisex 65% poliestere/35% cotone sono adatti per lavanderie industriali con temperature fino a 85°C.
38.34€ - 40.43€
Specifica
Product Type Camice da laboratorio unisex
Sesso Unisex
Materiale 65% poliestere/35% cotone, Carbon
Colore Bianco
N. di tasche 3
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Size Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11568102
Vedere i documenti
Fisherbrand™
ES04V6WH100
Medium 100 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11558102
Vedere i documenti
Fisherbrand™
ES04V6WH092
Small 92cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11508112
Vedere i documenti
Fisherbrand™
ES04V6WH132
3 XL 132cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11588102
Vedere i documenti
Fisherbrand™
ES04V6WH116
X-Large 116cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11598102
Vedere i documenti
Fisherbrand™
ES04V6WH124
2X-Large 124cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11578102
Vedere i documenti
Fisherbrand™
ES04V6WH108
Large 108 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Due tasche applicate in basso
  • Taschino sul petto con tasca per penna integrata
  • Chiusura anteriore con bottoni automatici a scomparsa
  • Spacco centrale posteriore per una maggiore facilità di movimento
  • Senza marchio CE
Specifica
Specifica
Camice da laboratorio unisex
65% poliestere/35% cotone, Carbon
3
65% Polyester/35% Cotton
Unisex
Bianco
Bottoni anteriori nascosti, spacco posterie singolo e 3 tasche applicate