Learn More
Thermo Scientific™ Uniguard™ Direct-Connection Guard Cartridge Holders
Eliminate the requirement for extra fittings with Thermo Scientific™ Uniguard Direct-Connection Guard Cartridge Holders.
87.65€ - 316.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10602864
|
Thermo Scientific™
850-00 |
Diametro interno 4-4.6 mm |
297.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10610781
|
Thermo Scientific™
850-WT |
Waters Columns Replacement Tips |
87.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10762567
|
Thermo Scientific™
851-00 |
1 mm I.D. Guard Columns |
189.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10776714
|
Thermo Scientific™
852-00 |
Diametro interno 2-3.0 mm |
316.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Eliminate the requirement for extra fittings using Thermo Scientific™ Uniguard Direct-Connection Guard Cartridge Holders. They are reusable, stainless-steel guard cartridge holders that attach directly to the analytical column inlet.
- With PEEK 0.0625in. male outlet that fits many columns
- 0.0625in. female inlet tip can be used with various standard fittings
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Please call your Customer Service Representative for more information.
Specifica
Supporto per precolonna a cartuccia |