Learn More
QIAGEN UniCore Manual Punches
Utilizzare il sistema di perforazione manuale UniCore per la rimozione del disco campione dalle schede FTA. Contiene 25 perforatori.
Marca:  QIAGEN WB100078
Codice prodotto. 13484587
  • 399.00€ / pezzi 25
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Achieve easy and cost-effective punching at the quality standards you expect. UniCore Manual Punch product range provides manual punching for FTA, 903 and DMPK cards. Available in multiple diameters for maximum versatility.
UniCore Puncher
La punta di taglio in acciaio inossidabile (da 1,0 a 6 mm) consente il carotaggio manuale, il recupero e l'espulsione controllata del punzone FTA.
Progettato per ridurre al minimo la contaminazione e il riporto tra i campioni quando viene seguita una procedura di pulizia
Specifica
Specifica
3 mm
FTA Cards, FTA Elute Cards, and EasiCollect devices
UniCore Manual Punches
25 Pk.