Learn More
QIAGEN UniCore Manual Punches
Utilizzare il sistema di perforazione manuale UniCore per la rimozione del disco campione dalle schede FTA. Contiene 25 perforatori.
Marca:  QIAGEN WB100073
Codice prodotto. 13454577
  • 385.00€ / pezzi 25
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
UniCore Puncher
La punta di taglio in acciaio inossidabile (da 1,0 a 6 mm) consente il carotaggio manuale, il recupero e l'espulsione controllata del punzone FTA.
Progettato per ridurre al minimo la contaminazione e il riporto tra i campioni quando viene seguita una procedura di pulizia
Specifica
Specifica
1 mm
FTA Cards, FTA Elute Cards, and EasiCollect devices
UniCore Manual Punches
25 Pk.