Learn More
Cole-Parmer™ Ultralene XRF Window Film
Thin window film for XRF liquid sample cups.
260.00€ - 443.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) XRF Spectrometers
Da utilizzare con (applicazione) Covers sample window
Materiale Ultralene
Temperature Range (Metric) Up to 100°C
Spessore 0.16 mil
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Spessore Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Spessore Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
12594316
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
3526
0.16 mil Pellicola per finestre Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15390562
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
3525
0.16 mil Pellicola per finestre
260.00€
1 rotolo
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for light-element analysis.
  • Heat resistant up to 100°C (212°F).
  • Reasonably chemically resistant.
  • Compatible with X-Cell™ sample cups.
  • Cole-Parmer™ XRF window film serves as the sample window over our X-Cell sample cups, allowing for uniform transmission of x-rays while effectively containing the liquid sample.
  • Ultralene™ film offers the best balance between X-ray transmission, chemical resistivity, strength, and purity.
  • The 4 μm (0.16 mil) thickness allows for a greater degree of X-ray transmission and makes it ideal for light-element analysis.
  • It is heat resistant up to 100°C (212°F) and is reasonably resistant to acids, bases, and many organic chemicals, but can be attacked by aromatic and halogenated hydrocarbons.
Order Info
Available in a variety of materials, each resistant to a range of chemicals. All sizes are compatible with X-Cell sample cups.
Specifica
Specifica
XRF Spectrometers
Ultralene
0.16 mil
Covers sample window
Up to 100°C