Learn More
Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-WAX GC Columns
Dramatically increase the speed of your analysis with Thermo Scientific™ UltraFast GC columns.
2433.72€ - 3040.49€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) GC for Chemicals, GC for Petrochemicals, GC for Environmental Analysis, GC for Flavors and Fragrances
Lunghezza (sistema metrico) 5 m
Diametro (sistema metrico) interno 0.1 mm
Stationary Phase UltraFast UFC-WAX
Da utilizzare con (apparecchiatura) Trace GC UltraFast Instrument
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
10594265
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
UFMC00001010501
0.1 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10137934
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
UFMC00001010503
0.2 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Dramatically increase the speed of your analysis with Thermo Scientific™ UltraFast GC columns. If your laboratory processes large numbers of samples each day, UltraFast GC columns have the processing speed and throughput you need. These short, narrow-bore columns are designed for use with the Thermo Scientific TRACE GC UltraFast gas chromatograph configuration. Together they deliver a significant gain in analysis speed compared to conventional GC procedures.
Applications:
Chemical
Petrochemical
Environmental
Flavors and fragrances
Tailored Specifically for Robustness and Speed
UltraFast GC columns utilize short (2 to 10m), narrow-bore capillaries and temperature programming conditions usually fast than 2°C/s, which results in peak widths in the 50-200ms range. As a result, analysis times average 1 minute or less. Benefits include:
Dramatically shorter analysis times
Increased sample throughput–by a factor of 20
Longer column lifetimes
UltraFast UFC-WAX Columns uses:
Fatty acid methyl esters (FAMEs)
Essential oils
General
Specifica
Specifica
GC for Chemicals, GC for Petrochemicals, GC for Environmental Analysis, GC for Flavors and Fragrances
0.1 mm
Trace GC UltraFast Instrument
5 m
UltraFast UFC-WAX
Ultrafast