Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ UltraComp eBeads
Progettati per l'uso in compensazione con tutti i fluorocromi eccitati da laser a luce ultravioletta, violetta, blu, verde, giallo-verde e rossa. Le sfere UltraComp eBeads™ reagiscono con gli anticorpi di topo, di ratto e di criceto e sono indipendenti dalle catene leggere di immunoglobuline. 1 goccia (50 μl)/test.
Specifica
Product Line | eBeads™ |
---|---|
Product Type | Compensation Beads |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flow Cytometer |
Allerta:
Contiene sodio azide
Descrizione
- Ogni goccia contiene sia una popolazione positiva di biglie in grado di catturare qualsiasi anticorpo di topo, ratto o criceto che una popolazione negativa, incapace di reagire con l'anticorpo
- Questa distribuzione bimodale può essere utilizzata nei controlli di compensazione monocolore degli esperimenti di citometria a flusso multicolore
- Compatibile con tutti i fluorocromi eccitati da un laser con lunghezza d'onda ultravioletta (355 nm) o violetta (405 nm)
- Per l'impiego con tamponi di colorazione standard contenenti PBS o HBSS, proteine quali BSA o FBS e sodio azide. Non utilizzare altri additivi.
Specifica
eBeads™ | |
Compensation Beads | |
Flow Cytometer |
Esclusivamente per scopi di ricerca