Learn More
IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 18 Digital Disperser
GREENER_CHOICE
Disperses volumes from 1 to 1500mL (H2O) with digital speed display. IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 18 Digital Disperser offers a wide speed range from 3000 to 25,000 rpm that enables users to work at high circumferential speeds even with small rotor diameters. A broad choice of dispersing elements guarantees a wide range of applications.
1940.00€ - 2638.00€
Specifica
Speed 3000 - 25000 RPM
Tensione 220/240 V
Requisiti elettrici 220/240 V, 50/60 Hz, 500 w
Hertz 50 Hz
Wattage 500 w
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Product Type Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Include Prezzo Quantità e disponibilità  
13470657
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
IKA™
0009022800
Dispersore digitale S 18 N - 19 G Dispersing tool
2638.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
13396299
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
IKA™
0003720000
Dispersore digitale Controllo elettronico della velocità e protezione da sovraccarico
1940.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Strumento per dispersione competitivo nel prezzo, per volumi da 1 a 1500ml (H2O) con display digitale della velocità. Offre un'ampia gamma di velocità da 3000 a 25,000 giri/min che consentono agli utenti di lavorare a velocità circonferenziali elevate anche con rotori di diametro ridotto. Un'ampia scelta di elementi di dispersione garantisce un'ampia gamma di applicazioni.
  • Display digitale della velocità
  • Controllo elettronico della velocità
  • Protezione elettronica da sovraccarico
  • Gli elementi di dispersione in acciaio inossidabile possono essere lavati in modo rapido e semplice
  • Elementi di dispersione monouso in plastica disponibili in due formati
  • Visualizzazione del codice di errore
  • Funzionamento silenzioso
  • Motore protetto da sovraccarico
  • Display digitale per monitoraggio preciso delle velocità impostate ed effettive 2+1 anno dopo la registrazione su 2+1 www.ika.com/register
  • Manopola rotante per la regolazione della velocità
Specifica
Specifica
3000 - 25000 RPM
220/240 V, 50/60 Hz, 500 w
500 w
106 mm
87 mm
T 18 ULTRA-TURRAX™
5000 mPas
220/240 V
50 Hz
0.001 - 1.5 l
450 mm
LED
1 ciascuno