Learn More
Wheaton™ Wheaton™ Ultra Pure OmniFlex Plus Stoppers
Featuring PTFE-like coatings to prevent reactions due to sample contact with rubber. Wheaton™ Ultra Pure OmniFlex Plus Stoppers are manufactured in a silicone-free environment.
1170.00€ - 1450.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Gray
Materiale Bromobutyl Rubber
Product Type Straight Plug Stopper
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11728959
Vedere i documenti
Wheaton™
W224100-420
13 mm
1170.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 03-09-2025
Aggiungi al carrello
11738959
Vedere i documenti
Wheaton™
W224100-421
20 mm
1450.00€
pezzi 1000
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Autoclavable
  • Completely coated with a fluorinated polymer
  • Complies with US, European and Japanese Pharmacopeias
Specifica
Specifica
Autoclavable
Gray
Bromobutyl Rubber
Straight Plug Stopper