Learn More
Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) Tape
Ideal for sealing sacks and bags after sampling and dispensing. Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) Tape is highly versatile and suitable for a range of applications.
40.25€ - 60.60€
Specifica
Descrizione | Ultra Adhesive Tape |
---|---|
Colore | White |
Lunghezza (sistema metrico) | 50 m |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15631187
|
Sampling Systems™
8224A-50 |
50 mm |
40.25€
50m |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15641187
|
Sampling Systems™
8224A-95 |
95 mm |
60.60€
50m |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Uses a special Ultra Adhesive glue, that sticks to practically any surface
- 50m long roll
- Easy to cut to required length
- Individually packed
Specifica
Ultra Adhesive Tape | |
White | |
50 m |