Learn More
Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) Quality Control Labels 150 x 150mm
Specially constructed high quality labels with an ultra adhesive foil backing. Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) Quality Control Labels 150 x 150mm are ideal for use on sacks, drums, kegs, boxes, bags, and more.
66.90€ - 99.00€
Specifica
Descrizione | Ultra Adhesive (UA) - High strength foil backed paper labels |
---|---|
Materiale | Paper |
Product Type | Ultra Adhesive Label |
Etichette per pagina | 250/Roll |
N. per confezione | 250/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15128678
|
Sampling Systems™
8220A-001 |
Red |
66.90€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15809481
|
Sampling Systems™
8220A-004 |
Blue |
99.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15819481
|
Sampling Systems™
8220A-005 |
Black |
66.90€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15829481
|
Sampling Systems™
8220A-006 |
White |
66.90€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15889471
|
Sampling Systems™
8220A-002 |
Green |
66.90€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15899471
|
Sampling Systems™
8220A-003 |
Yellow |
66.90€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Very high strength adhesive - will even stick on very dusty surfaces
- Large writing area
- Each roll individually packed
- Ideal for sealing dusty sacks
- The label will not only record the fact that the sack has been sampled but it will prevent the sack from leaking powder as it is handled
- Even after being submerged in water for 48 hours the UA label was intact, it was securely attached to the bag and could be written on using a ball point pen
- Suitable for sticking on almost any surface
Specifica
Ultra Adhesive (UA) - High strength foil backed paper labels | |
Ultra Adhesive Label | |
250/Pk. | |
150 x 150 mm |
Paper | |
250/Roll | |
-20°C to +70°C |