Learn More
Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) Process Labels
Designed to help prevent errors during the manufacturing process. Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) Process Labels are ideal for use in dusty situations and are often used to seal sacks after sampling.
53.40€ - 67.40€
Specifica
Descrizione Ultra Adhesive (UA) - high quality foil backed paper label
Materiale Paper
Product Type Ultra Adhesive Label
Da utilizzare con (apparecchiatura) Label Dispenser for 95 x 95 mm Labels
Etichette per pagina 500/Roll
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Colore Testo di visualizzazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Testo di visualizzazione Prezzo Quantità e disponibilità  
12754758
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8220A-31
Blue Sampled
67.40€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
12764758
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8220A-33
Black Rejected
53.40€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
15809491
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8220A-35
Red Dispensed
53.40€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
15819491
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8220A-51
Yellow, Red Allergen
53.40€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
15829491
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8220A-52
Red Dirty
53.40€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
15839491
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8220A-53
Green Clean
53.40€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
15849491
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8220A-54
Blue Not For Human Use
53.40€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
15879481
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8220A-30
Green Released
53.40€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
15889481
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8220A-32
Orange Quarantine
53.40€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
15899481
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8220A-34
Yellow In-Process
53.40€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Very high strength adhesive - will even stick on very dusty surfaces
  • Large writing area
  • Each roll individually packed
  • Ideal for sealing holes in sacks
  • The label will not only record the fact that the sack has been sampled but it will prevent the sack from leaking powder as it is handled
  • Even after being submerged in water for 48 hours the UA label was intact, it was securely attached to the bag and could be written on using a ball point pen
  • Suitable for sticking on almost any surface
  • Color coded for improved recognition by operators
Specifica
Specifica
Ultra Adhesive (UA) - high quality foil backed paper label
Ultra Adhesive Label
500/Roll
-20°C to +70°C
Paper
Label Dispenser for 95 x 95 mm Labels
500/Pk.
95 x 95 mm