Learn More
UCHL3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | UCHL3 |
---|---|
Concentrazione | 0.17 mg/mL |
Applicazioni | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16810084
|
Proteintech
12384-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16800084
|
Proteintech
12384-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Regulatory associated protein of mTOR (RAPTOR) is a binding partner of target of rapamycin (TOR). It binds to 4EBP1 and p70alpha. The binding of raptor to mTOR is essential for the mTOR-catalyzed phosphorylation of 4EBP1 in vitro. It enhances the mTOR kinase activity toward p70alpha. It is also an essential scaffold for the mTOR-catalyzed phosphorylation of 4EBP1 and mediates TOR action in vivo.Specifica
UCHL3 | |
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P15374, Q91Y78, Q9JKB1 | |
498560, 50933, 7347 | |
UCHL3 Fusion Protein Ag3053 | |
Primary | |
-20°C | |
UCHL3 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Ubiquitin carboxyl terminal hydrolase isozyme L3, Ubiquitin thioesterase L3, UCHL3, UCH-L3 | |
Uchl3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |