Learn More
UBC13 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | UBC13 |
---|---|
Concentrazione | 0.22 mg/mL |
Applicazioni | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16836503
|
Proteintech
10243-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16826503
|
Proteintech
10243-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Anti-Ubc13 is a monoclonal antibody specific to the approximately19 kDa Ubc13 protein. Ubc13 is a ubiquitin conjugating enzyme that is complexed with a ubiquitin activating enzyme (E1), Mms2. The association of Mms2 to Ubc13 forms an active heterodimer that is involved in error-free post replicative DNA repair in yeast. Upon complexing with another conjugating enzyme variant, Uev1a, Ubc13 participates in the regulation of NF-kB signal transduction pathway in humans.Specifica
UBC13 | |
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
P61088, P61089, Q9EQX9 | |
116725, 7334, 93765 | |
UBC13 Fusion Protein Ag0292 | |
Primary | |
-20°C | |
UBE2N |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
BLU, UBC13, UbcH ben, UBE2N, Ubiquitin carrier protein N, Ubiquitin protein ligase N | |
UBE2N | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |