Learn More
Thermo Scientific Chemicals U0126, 99+%
Selective inhibitor of mitogen-activated protein kinases MEK-1 and MEK-2 | CAS: 109511-58-2 | C18H16N6S2, C18H16N6S2 | 380.49 g/mol
165.00€ - 607.00€
Identificatori chimici
CAS 109511-58-2
Formula molecolare C18H16N6S2, C18H16N6S2
Sinonimo 1,4-Diamino-2,3-dicyano-1,4-bis(2-aminophenylthio)butadiene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15423859
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J61246.MC
100 mg
303.00€
100mg
15413859
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J61246.MB
25 mg
165.00€
25mg
15403859
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J61246.|H
300 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
U0126, is used as a selective MAP Kinase Kinase (MKK, MEK) inhibitor. U-0126 has been observed to inhibit promoters containing an AP-1 response element, while in contrast having no effect on promoters that lack an AP-1 response group. U-0126 is also useful in neuronal studies in mice since it displays inhibitory effects against oxidative stress. U-0126 is an activator of PGC-1, mtTFA and nuclear respiratory factor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
109511-58-2
C18H16N6S2, C18H16N6S2
1,4-Diamino-2,3-dicyano-1,4-bis(2-aminophenylthio)butadiene
Specifica
White
Selective inhibitor of mitogen-activated protein kinases MEK-1 and MEK-2
109511-58-2
380.49g/mol
Soluble in DMSO; Poorly soluble in ethanol and water
Powder
N\C(SC1=CC=CC=C1N)=C(\C#N)/C(/C#N)=C(\N)SC1=CC=CC=C1N
380.49
-30°C to -10°C
≥99%
C18H16N6S2, C18H16N6S2
1,4-Diamino-2,3-dicyano-1,4-bis(2-aminophenylthio)butadiene
Signal Transduction Reagent
DVEXZJFMOKTQEZ-JYFOCSDGSA-N
(2Z,3Z)-bis({amino[(2-aminophenyl)sulfanyl]methylidene})butanedinitrile
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Store at -20°C