Learn More
Thermo Scientific Chemicals U-73122, 95%
39.00€ - 232.00€
Identificatori chimici
CAS 112648-68-7
Formula molecolare C29H40N2O3, C29H40N2O3
Sinonimo 1-[6-[((17beta)-3-Methoxyestra-1,3,5[10]-trien-17-yl)amino]hexyl]pyrrole-2,5-dione
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15455189
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J62898.#0
5 mg
139.00€
5mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15475189
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J62898.MA
10 mg
232.00€
10mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15465189
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J62898.M^
1 mg
39.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
It is used as a phospholipase C, phospholipase A2, and 5-LO inhibitor. It is also determined that in SK-N-SH neuroblastoma cells, U-73122 inhibits agonist-induced down-regulation of muscarinic receptors. In addition, it is a useful tool to investigate receptor-mediated PI turnover in signal transduction. U-73122 is a potent inhibitor of human neutrophil adhesion to biological surfaces (IC50 = 50 nM) as well as adhesion-dependent granule exocytosis and oxidative burst. U-73343 (sc-201422) is useful as a negative control for investigations of U-73122 phospholipase C antagonism and its cellular consequences.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Inhibitor of phospholipase C activation and inhibits the down regulation of muscarinic receptors.
Specifica
Identificatori chimici
112648-68-7
C29H40N2O3, C29H40N2O3
1-[6-[((17beta)-3-Methoxyestra-1,3,5[10]-trien-17-yl)amino]hexyl]pyrrole-2,5-dione
Specifica
Off-white
≥99%
C29H40N2O3, C29H40N2O3
1-[6-[((17beta)-3-Methoxyestra-1,3,5[10]-trien-17-yl)amino]hexyl]pyrrole-2,5-dione
Signal Transduction Reagent
LUFAORPFSVMJIW-ZRJUGLEFSA-N
1-(6-{[(1S,3aS,3bR,9bS,11aS)-7-methoxy-11a-methyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]amino}hexyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
Inhibitor of phospholipase C activation and inhibits the down regulation of muscarinic receptors
112648-68-7
464.65g/mol
Soluble in DMSO, ethanol, or DMF at approx. 0.5mg/ml; May require heating or overnight mixing; Insoluble in water
Crystalline solid
COC1=CC=C2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CCC2=C1)NCCCCCCN1C(=O)C=CC1=O
464.65
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identificativo prodotto
  • U-73122
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: U-73122