Learn More
Thermo Scientific Chemicals U-0521, 98%
114.00€ - 352.00€
Identificatori chimici
CAS 5466-89-7
Formula molecolare C10H12O3
Sinonimo 3',4'-Dihydroxy-2-methylpropiophenone;
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15408719
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J67355.F+
20 mg
114.00€
20mg
15418719
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J67355.MC
100 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
5466-89-7
C10H12O3
3',4'-Dihydroxy-2-methylpropiophenone;
Specifica
White
5466-89-7
180.20
79°C to 81°C
Solid
CC(C)C(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
180.20
98%
C10H12O3
3',4'-Dihydroxy-2-methylpropiophenone;
U-0521, 98%
VDQLKIBLTMPAHI-UHFFFAOYSA-N
1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropan-1-one
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Ambient temperatures