Learn More
DuPont™ Camice da laboratorio in Tyvek™ modello PL30NP
Offrono una maggiore protezione alle parti del corpo più esposte a sostanze pericolose. I camici da laboratorio DuPont Tyvek™™ PL30NP con colletto sono realizzati in polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun e offrono un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità.
Marca:  DuPont™ D13398975
32.90 EUR valido fino al 2025-06-21
Usa il codice promo "24097" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12302269
  • 68.00€ / pezzi 10
Outlet Corner
Usa il codice promozionale 24097 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Silicio non aggiunto
  • Chiusure con 5 bottoni a pressione
  • Polsini elastici (non traforati)
  • Cuciture interne
  • Permeabile all'aria e al vapore acqueo, respinge liquidi a base acquosa e aerosol
  • Barriera eccellente contro le polveri sottili (fino a 1 micron di dimensione), non lascia residui e sottoposto a trattamento antistatico
  • Le applicazioni includono gestione di sostanze farmaceutiche, protezione chimica, eliminazione e bonifica di piombo e amianto, operazioni di manutenzione generale, verniciatura a spruzzo e operazioni di pulizia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Camice da laboratorio
Unisex
Bianco
Elastico
Non-sterile
Below Hip-length
Con punti (interni)
X-Large
HDPE
5 bottoni a pressione
Limited-use
Chemicals
None
EN 1149-5