Learn More
DuPont™ Camici da laboratorio PL30 Tyvek™
Offrono una maggiore protezione alle parti del corpo più esposte a sostanze pericolose. Il camice da laboratorio con colletto DuPont™ in Tyvek™ @@@500@@@ fornisce un'eccellente barriera contro particolati e fibre sottili, è a bassissimo rilascio di fibre e trattato in modo antistatico.
Marca: DuPont™ D13396050
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Senza silicone aggiunto
- Cuciture interne ribattute
- 3 tasche e 5 automatici a pressione
- In polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun
- Equilibrio ideale per protezione, durata e comfort
- Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
- Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica di amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale
Specifica
Chemical Resistant Lab Coat | |
Unisex | |
Bianco | |
Sì | |
Resistenza chimica | |
Con punti (interni) | |
Trattamento antistatico, categoria PPE (EN 1149-5) - su entrambi i lati |
X-Large | |
HDPE (polietilene ad alta densità) | |
5 bottoni a pressione | |
Non-sterile | |
3 | |
Taglio diritto | |
Manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica da amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale. |