Learn More
DuPont™ Tyvek 400 Dual
Codice prodotto. 15358354 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
medio
Click to view available options
Size:
piccolo
medio
Large
X-Large
2 X-Large
Offrono un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità. Le tute con cappuccio Dupont™ Tyvek™ @@@400@@@ Dual sono permeabili ad aria e vapore acqueo, ma impermeabili a liquidi e aerosol a base d'acqua. Offrono un'eccellente barriera contro particolato e fibre sottili di dimensioni fino a @@@1@@@.
  • Tuta con cappuccio a 3 pezzi
  • Tyvek™ sul davanti e ampio SMS traspirante nella parte posteriore
  • Cuciture esterne ribattute
  • Polsi, caviglie e volto elasticizzati
  • Vita con elastico (cucito)
  • Zip e patta in Tyvek™
  • Bianco
  • Antistatici
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta con cappuccio
Size medio
Materiale Parte anteriore in tessuto Tyvek™, parte posteriore in SMS
Colore Bianco
Stile vita Elastico
Ankle Style Elastico
Stile polso Elastico
Stile collo Con cappuccio
Hood Type Elastico
Tipo di chiusura Zip e patta
Tipo di giuntura Cucito
Classe di protezione Categoria III, tipo 5 e 6
Certificazione/Conformità (UE) 2016/425, EN 1149-5
Misura petto (sistema metrico) Da 92 a 100 cm
Titolo del prodotto
DuPont™ Tyvek 400 Dual >