Learn More
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Hooded Coverall IC 193 B WH DS
BIOPHARMA
Clean-processed and gamma-sterilized coveralls that feature integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole
426.00€ - 496.00€
Specifica
Product Type Cleanroom Coveralls
Sesso Unisex
Materiale HDPE
Colore White
Monouso Single-use
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17712309
BIOPHARMA
Vedere i documenti
DuPont™
D15504971
Small
426.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-07-2025
Aggiungi al carrello
17722309
BIOPHARMA
Vedere i documenti
DuPont™
D15504989
Medium
426.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
17732309
BIOPHARMA
Vedere i documenti
DuPont™
D15504991
Large
426.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
17742309
BIOPHARMA
Vedere i documenti
DuPont™
D15505006
X-Large
426.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-07-2025
Aggiungi al carrello
17752309
BIOPHARMA
Vedere i documenti
DuPont™
D15505014
2X-Large
426.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
17762309
BIOPHARMA
Vedere i documenti
DuPont™
D15505028
3X-Large
496.00€
pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Clean-processed and gamma-sterilized
  • The hood fits a medical mask and has attached ties
  • Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash
  • Breathable and low linting
  • The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas
  • Typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry, as well as in other critical or controlled environments
Specifica
Specifica
Cleanroom Coveralls
HDPE
Single-use
Attached Boots
Zipper with Storm Flap
Elasticated Waist at Back
CE Certified according to Regulation (EU) 2016/425_ Chemical protective clothing, Category III, Type 5-B and 6-B; EN 14126 (barrier to infective agents), EN 1073-2 (protection against radioactive contamination) Suitable for use in GMP class A/B
Unisex
White
Elastic at Back
Elastic
Bound
ISO Class 5