Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Frock with Bound Neck
Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort.
Marca: DuPont™ D15535580
206.39 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash
- Breathable and exceptionally low linting
Specifica
Controlled Environments Lab Coat | |
Polyethylene | |
Snaps |
X-Large | |
White | |
Non-sterile |