Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Chemo Gown
Collared gown with hook and loop closure in the neck, serged seams, knit cuffs and bound ties at waist originating from elasticated sides. Not clean-processed and not sterilized.
256.00€ - 265.00€
Specifica
Product Type | Controlled Environments Gown |
---|---|
Materiale | Polyethylene |
Colore | White |
Tipo di chiusura | Hook and Loop |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17876865
|
DuPont™
D15542351 |
X-Small |
256.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17856865
|
DuPont™
D15542352 |
Small |
256.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17866865
|
DuPont™
D15542353 |
Medium |
256.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17836865
|
DuPont™
D15542354 |
Large |
256.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17846865
|
DuPont™
D15542355 |
X-Large |
256.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17826865
|
DuPont™
D15542356 |
2X-Large |
256.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17886865
|
DuPont™
D15542357 |
3X-Large |
265.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Available in sizes XS to 3X
- Increased skirt length ensures protection against frontal exposure Openness in the back closure increases wearer comfort
- Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort
- Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process
- Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based liquid splash
- Manufactured in a controlled environment
Specifica
Controlled Environments Gown | |
White | |
Single-use | |
Knit | |
Long Sleeve |
Polyethylene | |
Hook and Loop | |
Non-sterile | |
Yes | |
Autoclavable |