Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip
Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Offers enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances.
210.00€ - 225.68€
Specifica
Colore Bianco
Tipo di suola Anti-slip
Certifications/Compliance (Europe) EN1149-5
Product Type Copriscarpe
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
11793113
Vedere i documenti
DuPont™
D13398565
Da 36 a 42
225.68€
pezzi 200
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-07-2025
Aggiungi al carrello
11773113
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DuPont™
D13398551
Taglia da 42 a 46
210.00€
pezzi 200
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Slip-retardant sole.
  • Stitched internal seams.
  • With elasticated ankle.
  • White.
  • Antistatic treatment (EN 1149-5) - on both sides (excludes anti-slip sole).
  • Permeable to both air and water vapor, yet repels water-based liquids and aerosols.
  • Excellent barrier against fine particles and fibers (down to 1 micron in size).
  • Ultra-low-linting and antistatically treated.
  • Applications include:
    • Pharmaceutical Handling
    • Chemical Protection
    • Lead and Asbestos Abatement/Remediation
    • General Maintenance/Operations
    • Spray Painting
    • General Clean-up
Specifica
Specifica
Bianco
Anti-slip
EN1149-5
Copriscarpe