Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Lab Coats
Tyvek™ Lab coats offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances.
373.00€
Specifica
Product Type | Chemical Resistant Lab Coat |
---|---|
Sesso | Unisex |
Colore | White |
Tipo di chiusura | Zipper |
Stile polso | Elastic |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16367381
|
DuPont™
D15534010 |
Small |
373.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16377381
|
DuPont™
D15534011 |
Medium |
373.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16387381
|
DuPont™
D15534012 |
Large |
373.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16397381
|
DuPont™
D15534014 |
2X-Large |
373.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort
- Permeable to both air and water vapour
- Offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size)
- Certified according to Regulation (EU) 2016/425
- Partial body chemical protective clothing, Category III, Type PB (6-B)
- EN 14126 (barrier to infective agents)
- Antistatic treatment (EN 1149-5) on both sides
- Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting, and general clean-up
Specifica
Chemical Resistant Lab Coat | |
White | |
Elastic | |
Non-sterile | |
Stitched |
Unisex | |
Zipper | |
Limited-use | |
Chemicals |